Läs mer
alpha-Cyclohexylphenylacetonitrile, 98%
Produktkod. 11317415
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317415 10 g 10g
11327415 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317415 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05350.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3893-23-0 | C14H17N | 199.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3893-23-0
Molekylformel C14H17N
Molekylvikt (g/mol) 199.30
MDL-nummer MFCD00019362
InChI-nyckel IZSWBXTYTALSOZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym cyclohexylphenylacetonitrile, cyclohexyl phenyl acetonitrile, alpha-cyclohexylphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, .alpha.-cyclohexyl, 2-cyclohexyl-2-phenylethanenitrile, acmc-20alcf, cyclohexyl-phenylacetonitrile, alpha-phenylcyclohexaneacetonitrile, 2-cyclohexyl-2-phenyl-acetonitrile, .alpha.-cyclohexylphenylacetonitrile
PubChem CID 95302
IUPAC-namn 2-cyklohexyl-2-fenylacetonitril
LEDER N#CC(C1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Cyclohexylphenylacetonitrile
Smältpunkt 52°C to 56°C
Kokpunkt 137°C to 140°C (3 mmHg)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2051115
Formel vikt 199.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.