Läs mer
alfa-cyklopentylmandelsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10448142 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10448142 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10448142 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 250970050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 427-49-6 | C13H16O3 | 220.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Cyclopentylmandelic acid
CAS 427-49-6
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 144.0°C to 150.0°C
Färg Vit till Beige
Kokpunkt 110.0°C (0.5 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C13H16O3
MDL-nummer MFCD00019296
Kvantitet 5 g
Synonym alpha-cyclopentylmandelic acid, cyclopentylphenylglycolic acid, cyclopentyl hydroxy phenylacetic acid, cyclopentyl-hydroxy-phenyl-acetic acid, cyclopentyl mandelic acid, alpha-cyclopentyl-dl-mandelic acid, a-cyclo pentyl mandelic acid, alpha-cyclopentylmandelicacid, 2-rs-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid alpha-cyclopentylmandelic acid, cyclopentylmandelic acid
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in bases
InChI-nyckel WFLUEQCOAQCQLP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCC(C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(=O)O)O
IUPAC-namn 2-cyklopentyl-2-hydroxi-2-fenylättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 220.27
PubChem CID 98283
Formel vikt 220.27
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • alpha-Cyclopentylmandelic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.