missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha-D-Galactopyranose 1,2-(Methyl Orthoacetate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | a-D-Galactopyranose 1,2-(Methyl Orthoacetate) |
| CAS | 138196-19-7 |
| Molekylformel | C9 H16 O7 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O7/c1-9(13-2)15-7-6(12)5(11)4(3-10)14-8(7)16-9/h4-8,10-12H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6+,7-,8-,9?/m1/s1 |
| LEDER | COC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O1 |
| IUPAC-namn | (3aR,5R,6R,7S,7aR)-5-(hydroxymethyl)-2-methoxy-2-methyl-5,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-b]pyran-6,7-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.22 |
| Formel vikt | 236.0896 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?