Läs mer
alfa-D-galaktos1-fosfatdikaliumsalt, TRC
Produktkod. 30009113
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009113 50 mg
30003221 100 mg
30004987 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009113 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG15576050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19046-60-7
Molekylformel C6 H11 K2 O9 P
Molekylvikt (g/mol) 336.316
Synonym α-D-Galactopyranose 1-(Dihydrogen Phosphate) Dipotassium Salt, α-D-Galactopyranose-1 1-Phosphate Dipotassium Salt, D-Galactose 1-Phosphate Dipotassium Salt, α-D-Galactopyranosyl Phosphate Dipotassium Salt, α-D-Galactose 1-Phosphate Dipotassium Salt, α-D-Galactosyl Phosphate Dipotassium Salt
IUPAC-namn [potassiooxy-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-fosforyl]oxykalium
LEDER [K+].[K+].OC[C@H]1O[C@H](OP(=O)([O-])[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-D-Galactose 1-Phosphate Dipotassium Salt
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13O9P.2K/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2/t2-,3+,4+,5-,6-;;/m1../s1
Formel vikt 335.9415