Läs mer
alfa-D-Galaktos pentaacetat
Produktkod. 15497689
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15497689 5 g 5g
15407699 25 g 25g
15417699 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15497689 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66366.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
CAS: 4163-59-1 | C16H22O11 | 390,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4163-59-1
Molekylformel C16H22O11
Molekylvikt (g/mol) 390.34
MDL-nummer MFCD00064081
InChI-nyckel LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-d-galactose pentaacetate, a-d-galactose pentaacetate, pentaacetyl-alpha-d-galactose, alpha-d-galactose penta-acetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-galactopyranose, alpha-d-galactose-pentaacetate, 1,2,3,4,6-pentaacetyl-alpha-d-galactose, alpha-d-galactose 1,2,3,4,6-pentaacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-galactose, penta-o-acetyl-alpha-d-galactose
PubChem CID 6432426
ChEBI CHEBI:63145
IUPAC-namn [(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5,6-tetraacetyloxioxan-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-D-Galactose pentaacetate
Smältpunkt 143 °C till 144 °C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i metanol vid cirka 50 mg/ml
Formel vikt 390.34
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.