missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
alpha-D-Galactose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-D-Galactose |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6+/m1/s1 |
| Formel vikt | 180.0634 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?