Läs mer
alfa-D-glukos-1-fosfat dinatriumsalttetrahydrat, 98 %
Produktkod. 11489952
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489952 5 g 5g
11499952 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489952 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12064.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56401-20-8 | C6H13Na2O9P | 306,114 g/mol
alfa-D-glukos-1-fosfat dinatriumsalt tetrahydrat är en glukosmolekyl som kan användas i cellulär katabolism. Det används som mellanprodukt i kemisk och farmaceutisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
alfa-D-glukos-1-fosfat dinatriumsalt tetrahydrat är en glukosmolekyl som kan användas i cellulär katabolism. Det används som mellanprodukt i kemisk och farmaceutisk forskning.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras svalt, torrt på väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56401-20-8
Molekylformel C6H13Na2O9P
Molekylvikt (g/mol) 306.114
MDL-nummer MFCD00150839
InChI-nyckel AQMGMJDBUKKFOG-PKXGBZFFSA-N
Synonym alpha-d-glucose-1-phosphate disodium salt tetrahydrate
PubChem CID 131855210
IUPAC-namn natrium;[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]divätefosfat
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OP(=O)(O)O)O)O)O)O.[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-D-Glucose-1-phosphate disodium salt tetrahydrate
Smältpunkt ∼138 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 376.16 (304.10 Vattenfattig)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.