Läs mer
Alfa-D-glukos 1-fosfat dinatriumsalttetrahydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-D-Glucose 1-Phosphate Disodium Salt Tetrahydrate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13O9P.2Na/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;/m1../s1 |
| Formel vikt | 303.9936 |