Läs mer
Thermo Scientific Chemicals alfa-D(+)-glukos, 99+%, vattenfri
Produktkod. 10032070 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10032070 1 kg -
10184180 2.5 kg 2.5kg
10093763 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10032070 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 170080010
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 492-62-6 | C6H12O6 | 180,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 492-62-6
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.16
MDL-nummer MFCD00063774
InChI-nyckel WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Synonym alpha-d-glucose, alpha-d-glucopyranose, alpha-dextrose, alpha-glucose, glucopyranose, alpha-d, alpha-d-glc, unii-5j5i9eb41e, glucoses, grape sugar, d-gluco-hexose
PubChem CID 79025
ChEBI CHEBI:17925
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroximetyl)oxan-2,3,4,5-tetrol
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-D(+)-Glucose
Namnnotering Vattenfri
Aciditet 0,15 ml 0,1N NaOH/6g max.
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 156,0 °C till 158,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 1 kg
Beilstein 31, 83
Merck Index 14, 4459
Specifikt rotationsförhållande +52,90 (20,00 °C c=10, vatten, ammoniak)
Specifik rotation +52.90
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lätt lösliga i alkohol
Formel vikt 180.16
Procent renhet 99+%
Relaterade ämnen 0,15 % max. (Fruktos)
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.