Läs mer
Alfa-D-Glukos-Pentaacetat, TRC
Produktkod. 30393295
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30393295 5 g
1 options
Produktkod. 30393295 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG5964955G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-D-Glucose pentaacetate
CAS 604-68-2
Molekylformel C16 H22 O11
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
LEDER CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5,6-tetraacetyloxan-2-yl]metylacetat
Molekylvikt (g/mol) 390.34
Formel vikt 390.1162