Läs mer
alpha-D-Lactose, monohydrate, ACS reagent, ACROS Organics™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | α-D-Lactose, monohydrate |
| Färg | White |
| Tändningsrester | 0.03% max. |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Förpackning | Plastic bottle |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 31, 408 |
| Merck Index | 14, 5343 |
| Specifikt rotationsförhållande | + 54.40 (20.00°C c=10,H2O,NH3) |
| Löslighetsinformation | 0.005% max. Insoluble Matter |
| Visa mer |