Läs mer
alpha-D-Lactose, monohydrate, ACS reagent, ACROS Organics™
Produktkod. 10712212 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackning:
Plastic bottle
Plastic bucket
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10712212 2 kg Plastic bottle 2kg
10494691 500 g Plastic bottle 500g
10238433 10 kg Plastic bucket 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10712212 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 412970020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 5989-81-1 , 63-42-3
Molekylformel C12H24O12
Molekylvikt (g/mol) 360.312
MDL-nummer MFCD00150747
InChI-nyckel WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
Synonym alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x
PubChem CID 104938
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;hydrate
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-D-Lactose, monohydrate
Färg White
Tändningsrester 0.03% max.
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastic bottle
Kvantitet 2 kg
Beilstein 31, 408
Merck Index 14, 5343
Specifikt rotationsförhållande + 54.40 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Löslighetsinformation 0.005% max. Insoluble Matter
Formel vikt 360.3
Kvalitet ACS Reagent
Fysisk form Crystalline Powder