Läs mer
alfa-D-(+)-Melibiose, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15453209
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453209 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15453209 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60439.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 585-99-9
Molekylformel C12H22O11
MDL-nummer MFCD00198188
Synonym 6-O-alpha-D-Galactopyranosyl-D-glucose
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-D-(+)-Melibiose
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,5820
Löslighetsinformation Soluble in water at 100mg/ml
Formel vikt 342.3
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.