Läs mer
alfa-D-ribos-1-fosfat-bis-cyklohexylammoniumsalt,≥ 96 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11454321 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454321 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 11454321 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215202705
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-D-ribose 1-phosphate bis-cyclohexylammonium salt
Namnnotering For TLC analysis
CAS 58459-37-3
Färg Vitt
Molekylformel C17H37N2O8P
Kvantitet 5 mg
Synonym alpha-d-ribofuranose-1-phosphate, d-ribofuranose 1-dihydrogen phosphate , compound with cyclohexylamine 1:2, bis cyclohexylamine d-ribose 1-phosphate, d-ribose 1-phosphate,biscyclohexylammonium salt, d-ribose 1-phosphate; bis cyclohexylamine, d-ribose 1-phosphate bis cyclohexylammonium salt tlc, cyclohexanamine hemi 3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl phosphate, cyclohexanamine; 3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl dihydrogen phosphate
InChI-nyckel SSHMAENVNUVVFI-VNISEONSSA-N
LEDER C1CCC(CC1)N.C1CCC(CC1)N.C(C1C(C(C(O1)OP(=O)(O)O)O)O)O
IUPAC-namn cyklohexanamin;[(3R,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]divätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 428.463
PubChem CID 6453623
Formel vikt 428.46
Procent renhet 0.99
Fysisk form Pulver