Läs mer
Alpha-Descyclohexyl-Alpha-phenyl Oxybutynin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Diethylamino)but-2-ynyl 2-Hydroxy-2,2-diphenylacetate (Diphenyl Analogue of Oxybutynin) |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25NO3/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20/h5-10,13-16,25H,3-4,17-18H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 351.1834 |