Läs mer
Alpha-Desethyl Butamirate, TRC
Produktkod. 30359392
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359392 50 mg
30362163 10 mg
30354447 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30359392 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29050550MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 47092-75-1
Molekylformel C16 H25 N O3
Molekylvikt (g/mol) 279.37
Synonym Benzeneacetic Acid 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl Ester, 2-[2-Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate, Benzeneacetic Acid 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl Ester, 2-[2-Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate, Butamirate Impurity 2
IUPAC-namn 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl 2-phenylacetate
LEDER CCN(CC)CCOCCOC(=O)Cc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H25NO3/c1-3-17(4-2)10-11-19-12-13-20-16(18)14-15-8-6-5-7-9-15/h5-9H,3-4,10-14H2,1-2H3
Formel vikt 279.1834
Procent renhet >95%