Läs mer
Alpha-Desmethyl Benoxaprofen Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Desmethyl Benoxaprofen Methyl Ester |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12ClNO3/c1-20-15(19)9-10-2-7-14-13(8-10)18-16(21-14)11-3-5-12(17)6-4-11/h2-8H,9H2,1H3 |