Läs mer
Alpha-Ecdysone ( >90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Ecdysone |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O6/c1-15(20(28)8-9-24(2,3)32)16-7-11-27(33)18-12-21(29)19-13-22(30)23(31)14-25(19,4)17(18)6-10-26(16,27)5/h12,15-17,19-20,22-23,28,30-33H,6-11,13-14H2,1-5H3/t15-,16+,17-,19-,20+,22+,23-,25+,26+,27+/m0/s1 |
| Formel vikt | 464.3138 |