Läs mer
Alpha-Endosulfan-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Endosulfan D4 |
| CAS | 203645-57-2 |
| Molekylformel | C9 2H4 H2 Cl6 O3 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 6,9-Methano-2,4,3-benzodioxathiepin-1,5-d2, 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-1,5-d2-, 3-oxide, (3α,5aβ,6α,9α,9aβ)- (9CI), (3α,5aβ,6α,9α,9aβ)-6,7,8,9,10,10-Hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-1,5-d2-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin-1,5-d2 3-oxide, Endosulfan-I-1,1,5,5-d4, α-Endosulfan-d4, alpha-Endosulfan D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6Cl6O3S/c10-5-6(11)8(13)4-2-18-19(16)17-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3-,4+,7-,8+,19+/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])O[S@@](=O)OC([2H])([2H])[C@@H]2[C@H]1[C@]3(Cl)C(=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3(Cl)Cl)Cl |
| IUPAC-namn | alpha-Endosulfan D4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 410.95 |
| Formel vikt | 407.842 |