Läs mer
alpha-Endosulfan, TRC
Produktkod. 30386840
Change view
Kvantitet:
100 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30386840 100 mg -
30385921 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30386840 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE555510100MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 959-98-8
Molekylformel C9 H6 Cl6 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 406.93
Synonym 6,9-Methano-2,4,3-benzodioxathiepin, 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-, 3-oxide, (3α,5aβ,6α,9α,9aβ)-, 5-Norbornene-2,3-dimethanol, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-, cyclic sulfite, endo- (8CI), Endosulfan A (7CI), Endosulfan 1, Endosulfan I, Endosulphan I, Thiodan I, α-Benzoepin, α-ES, α-Endosulfan, α-Thiodan, β-Thionex
IUPAC-namn (3α,5aβ,6α,9α,9aβ)-6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin 3-oxide
LEDER ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@H]3CO[S@@](=O)OC[C@H]3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Endosulfan
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H6Cl6O3S/c10-5-6(11)8(13)4-2-18-19(16)17-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3-,4+,7-,8+,19+
Formel vikt 403.8169
Procent renhet >95%