Läs mer
Alpha-Epoxyabiraterone Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Epoxyabiraterone Acetate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H33NO3/c1-16(28)29-19-8-10-24(2)17(13-19)6-7-20-21(24)9-11-25(3)22(20)14-23-26(25,30-23)18-5-4-12-27-15-18/h4-6,12,15,19-23H,7-11,13-14H2,1-3H3/t19-,20+,21-,22-,23+,24-,25-,26+/m0/s1 |
| Formel vikt | 407.246 |