Läs mer
alpha-Estradiol 3-Benzoate, TRC
Produktkod. 30374464
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30374464 500 mg
30380469 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30374464 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE668605500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6045-53-0
Molekylformel C25 H28 O3
Molekylvikt (g/mol) 376.49
Synonym 17alpha-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Benzoate, Estradiol Benzoate Imp. E (EP), 17-epi-Estradiol Benzoate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, 3-benzoate, (17α)- (9CI, ACI), 17α-Estradiol, 3-benzoate (6CI, 8CI), (+)-17α-Estradiol 3-benzoate, 3-Benzoyloxy-17α-hydroxyoestra-1,3,5(10)-triene, α-Estradiol 3-benzoate, (17α)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 3-benzoate
IUPAC-namn [(8R,9S,13S,14S,17R)-17-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] benzoate
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CC[C@H]2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 17-epi-Estradiol Benzoate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23-,25+/m1/s1
Formel vikt 376.2038