Läs mer
Alpha-Ethyl-Alpha-(1-demethylethyl)-Verapamil Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[(2-(3,4-dimethoxyphenyl)-ethyl)(methyl)amino]-2-ethylpentanenitrile Hydrochloride |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H36N2O4.ClH/c1-7-26(19-27,21-10-12-23(30-4)25(18-21)32-6)14-8-15-28(2)16-13-20-9-11-22(29-3)24(17-20)31-5;/h9-12,17-18H,7-8,13-16H2,1-6H3;1H |
| Formel vikt | 476.2442 |