Läs mer
Alpha-Ethyl-benzeneacetyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Ethyl-benzeneacetyl Chloride |
| CAS | 36854-57-6 |
| Molekylformel | C10H11ClO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (±)-2-Phenylbutyric Chloride, (±)-alpha-Phenylbutyryl Chloride, 2-Phenylbutanoyl Chloride, 2-Phenylbutyryl Chloride, NSC 86133, alpha-Phenylbutyryl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClO/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCC(C(=O)Cl)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-phenylbutanoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.65 |
| Formel vikt | 182.0498 |