Läs mer
alpha-Farnesene (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Farnesene |
| CAS | 502-61-4 |
| Molekylformel | C15 H24 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | trans,trans-alpha-Farnesene, 1,3,6,10-Dodecatetraene, 3,7,11-trimethyl-, (3E,6E)-, 1,3,6,10-Dodecatetraene, 3,7,11-trimethyl-, (E,E)- (8CI), Farnesene (6CI), (3E,6E)-3,7,11-Trimethyl-1,3,6,10-dodecatetraene, (3E,6E)-α-Farnesene, (E,E)-α-Farnesene, alpha-Farnesene, trans,trans-α-Farnesene, trans-2,6,10-Trimethyl-2,6,9,11-dodecatetraene, trans-3,7,11-Trimethyl-1,3,6,10-dodecatetraene, trans-α-Farnesene, α-Farnesene |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-6-14(4)10-8-12-15(5)11-7-9-13(2)3/h6,9-10,12H,1,7-8,11H2,2-5H3/b14-10+,15-12+ |
| LEDER | CC(=CCC\C(=C\C\C=C(/C)\C=C)\C)C |
| IUPAC-namn | (3E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,3,6,10-tetraene |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.35 |
| Formel vikt | 204.1878 |