Läs mer
Novus Biologicals™ alpha-Fetoprotein/AFP Native Protein
Produktkod. 18689037 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18689037 1 mg
1 options
Produktkod. 18689037 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP262398
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Native Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 mg/mL
För användning med (applikation) Immunoassay
Formulering TBS
Gen-ID (Entrez) 174
Molekylvikt (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 63 kDa
Kvantitet 1 mg
Förvaringskrav Store at 4°C.
Gene Alias Alpha-1-fetoprotein, Alpha-fetoglobulin, alpha-fetoprotein, FETA, HP, HPAFP
Gensymbol AFP
Forskningskategori Cancer, Cancer Stem Cells, Developmental Biology, Stem Cell Markers, Tumor Biomarkers
Renhet eller kvalitetsklass >95%, by SDS-PAGE
Protein alpha-Fetoprotein/AFP