Läs mer
alpha-Fluoro-beta-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | a-Fluoro-beta-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6FNO2/c4-2(1-5)3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7) |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 107.0383 |
| Frakt skick | Room Temperature |