Läs mer
alpha-Furil, TRC
Produktkod. 30403859
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30403859 25 g
1 options
Produktkod. 30403859 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF86150025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Furil
CAS 492-94-4
Molekylformel C10H6O4
Kvantitet 25 g
Synonym 1,2-Di-2-furanyl-1,2-ethanedione, Furil, 1,2-Bis(2-furanyl)-1,2-ethanedione, 1,2-Bis(furan-2-yl)ethanedione, 1,2-Di(2-furanyl)-1,2-ethanedione, 1,2-Di(2-furyl)ethanedione, 1,2-Di(furan-2-yl)ethane-1,2-dione, 1,2-Di-2-furylethane-1,2-dione, 2,2'-Furil, Bipyromucyl, Di-2-furanylethanedione, Difuranylglyoxal, NSC 5561
InChI formel InChI=1S/C10H6O4/c11-9(7-3-1-5-13-7)10(12)8-4-2-6-14-8/h1-6H
LEDER O=C(C(=O)c1occc1)c2occc2
Molekylvikt (g/mol) 190.15
Formel vikt 190.0266