Läs mer
Alpha-Galactosyl-C16-ceramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | a-Galactosyl-C16-ceramide |
| CAS | 34324-89-5 |
| Molekylformel | C40 H77 N O8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | α-Galactosyl-C16-Ceramide |
| InChI formel | InChI=1S/C40H77NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(43)33(32-48-40-39(47)38(46)37(45)35(31-42)49-40)41-36(44)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27,29,33-35,37-40,42-43,45-47H,3-26,28,30-32H2,1-2H3,(H,41,44)/b29-27+/t33-,34+,35+,37-,38-,39+,40+/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | N-[(E,2S,3R)-3-hydroxy-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoctadec-4-en-2-yl]hexadecanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 700.04 |
| Formel vikt | 699.5649 |