missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Novus Biologicals™ alpha Glucosidase 2 Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 30047626 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30047626 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30047626 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP329835

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

alpha Glucosidase 2 Polyclonal antibody specifically detects alpha Glucosidase 2 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen alpha Glucosidase 2
Användningsområden Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Formulering Tris-citrate/phosphate pH 7 -8.
Gene Alias Alpha-glucosidase 2, EC 3.2.1, EC 3.2.1.84, G2ANGLUII, Glucosidase II subunit alpha, glucosidase, alpha; neutral AB, GluII, KIAA0088alpha glucosidase II alpha subunit, neutral alpha-glucosidase AB
Värd art Rabbit
Immunogen Between 200 and 250
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23193
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C. Do not freeze.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.