Läs mer
Alpha-Guaiene (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Guaiene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-10(2)13-7-5-11(3)14-8-6-12(4)15(14)9-13/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12-,13+/m0/s1 |
| Formel vikt | 204.1878 |