Läs mer
Alpha-Hydroxy-3-phenoxybenzeneacetonitrile (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Hydroxy-3-phenoxybenzeneacetonitrile |
| CAS | 39515-47-4 |
| Molekylformel | C14H11NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (RS)-alpha-Cyano-3-phenoxybenzyl Alcohol, (m-Phenoxyphenyl)glycolonitrile, (±)-alpha-Cyano-3-phenoxybenzyl Alcohol, 3-Phenoxy-alpha-cyanobenzyl Alcohol, 3-Phenoxybenzaldehyde Cyanohydrin, 3-Phenoxymandelonitrile, m-Phenoxybenzaldehyde Cyanohydrin, m-Phenoxymandelonitrile, alpha-Cyano-3-phenoxybenzyl Alcohol, alpha-Cyano-m-phenoxybenzyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11NO2/c15-10-14(16)11-5-4-8-13(9-11)17-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,14,16H |
| LEDER | OC(C#N)c1cccc(Oc2ccccc2)c1 |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-2-(3-phenoxyphenyl)acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.24 |
| Formel vikt | 225.079 |