Läs mer
Alpha-Hydroxy-4-(4-hydroxy-3,5-dinitrophenoxy)-3,5-diiodo-benzenepropanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Hydroxy-4-(4-hydroxy-3,5-dinitrophenoxy)-3,5-diiodo-benzenepropanoic Acid |
| CAS | 92427-45-7 |
| Molekylformel | C15H10I2N2O9 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-[4-(4-Hydroxy-3,5-dinitrophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-lactic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10I2N2O9/c16-8-1-6(3-12(20)15(22)23)2-9(17)14(8)28-7-4-10(18(24)25)13(21)11(5-7)19(26)27/h1-2,4-5,12,20-21H,3H2,(H,22,23) |
| LEDER | O=C(C(CC1=CC(I)=C(C(I)=C1)OC2=CC(N(=O)=O)=C(O)C(N(=O)=O)=C2)O)O |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-3-(4-(4-hydroxy-3,5-dinitrophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 616.06 |
| Formel vikt | 615.85 |