missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha-Hydroxy-Alpha-3-thienyl-2-thiopheneacetic Acid 9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Hydroxy-alpha-3-thienyl-2-thiopheneacetic Acid 9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl Ester |
| CAS | 783273-13-2 |
| Molekylformel | C18H19NO4S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NO4S2/c1-19-12-7-11(8-13(19)16-15(12)23-16)22-17(20)18(21,10-4-6-24-9-10)14-3-2-5-25-14/h2-6,9,11-13,15-16,21H,7-8H2,1H3/t11?,12-,13?,15?,16?,18?/m1/s1 |
| LEDER | O=C(C(C1=CC=CS1)(O)C2=CSC=C2)O[C@H]3CC4C(O5)C5[C@@H](C3)N4C |
| Molekylvikt (g/mol) | 377.48 |
| Formel vikt | 377.0755 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?