missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

alpha-Hydroxy Flurbiprofen, TRC

Produktkod. 30138274
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30138274 2.5 g 2.5g
30006723 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138274 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9424452.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 61466-95-3
Molekylformel C15 H13 F O3
Molekylvikt (g/mol) 260.26
Synonym (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)-2-hydroxypropanoic Acid, Flurbiprofen Imp. C (EP)
IUPAC-namn 2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)-2-hydroxypropanoic acid
LEDER CC(O)(C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)-2-hydroxypropanoic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C15H13FO3/c1-15(19,14(17)18)11-7-8-12(13(16)9-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,19H,1H3,(H,17,18)
Formel vikt 260.0849
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.