Läs mer
Alfa-hydroxy-gamma-butyrolakton, TRC
Produktkod. 30336504
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30336504 100 mg
1 options
Produktkod. 30336504 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB443818100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Hydroxy-gamma-butyrolactone
CAS 19444-84-9
Molekylformel C4H6O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Dihydro-3-hydroxy-2(3H)-furanone, 2,4-Dihydroxybutanoic Acid gamma-Lactone, 2,4-Dihydroxybutyric Acid gamma-Lactone, 2-Hydroxy-4-butanolide, 2-Hydroxy-gamma-butyrolactone, 2-Hydroxybutyrolactone, 2-Oxotetrahydrofuran-3-ol, 3-Hydroxydihydrofuran-2(3H)-one, 3-Hydroxydihydrofuran-2-one, 3-Hydroxyoxolan-2-one
InChI formel InChI=1S/C4H6O3/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3,5H,1-2H2
LEDER OC1CCOC1=O
IUPAC-namn 3-hydroxyoxolan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 102.09
Formel vikt 102.0317