Läs mer
Alpha-Hydroxy Metoprolol-d5 (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-hydroxy Metoprolol-d5 (mixture of diastereomers) |
| CAS | 1189934-03-9 |
| Molekylformel | C15 2H5 H20 N O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-α-(methoxymethyl)-benzenemethan-ol-d5, H 119/66-d5, α-Hydroxymetoprolol-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25NO4/c1-11(2)16-8-13(17)9-20-14-6-4-12(5-7-14)15(18)10-19-3/h4-7,11,13,15-18H,8-10H2,1-3H3/i8D2,9D2,13D |
| LEDER | [2H]C([2H])(NC(C)C)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1ccc(cc1)C(O)COC |
| IUPAC-namn | 1,1,2,3,3-pentadeuterio-1-[4-(1-hydroxy-2-methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.39 |
| Formel vikt | 288.2097 |