Läs mer
alpha-Hydroxy Metoprolol (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | a-Hydroxy Metoprolol(Mixture of Diastereomers) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25NO4/c1-11(2)16-8-13(17)9-20-14-6-4-12(5-7-14)15(18)10-19-3/h4-7,11,13,15-18H,8-10H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 283.178 |
| Procent renhet | >95% |