Läs mer
Alfa-hydroxy olopatadinhydroklorid, TRC
Produktkod. 17979939
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17979939 1 mg
18061220 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17979939 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9487701MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1331668-21-3
Molekylformel C21 H23 N O4 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 389.87
Synonym 11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-α-hydroxydibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid Hydrochloride (1:1)
IUPAC-namn 2-[11-[3-(dimetylamino)propyliden]-6H-benso[c][1]benoxepin-2-yl]-2-hydroxättiksyra; hydroklorid
LEDER Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccc(cc13)C(O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-hydroxy Olopatadine hydrochloride
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23NO4.ClH/c1-22(2)11-5-8-17-16-7-4-3-6-15(16)13-26-19-10-9-14(12-18(17)19)20(23)21(24)25;/h3-4,6-10,12,20,23H,5,11,13H2,1-2H3,(H,24,25);1H
Formel vikt 389.1394