Läs mer
alpha-Hydroxyalprazolam, Mikromol™
Beskrivning
alpha-Hydroxyalprazolam
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Hydroxyalprazolam |
| CAS | 37115-43-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | alpha-Hydroxyalprazolam |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H13 Cl N4 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | alpha-Hydroxyalprazolam, -[1,2,4]Triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine-1-methanol, 8-chloro-6-phenyl-, 1-Hydroxyalprazolam, 1'-Hydroxyalprazolam, 6-Phenyl-8-chloro-4H-s-triazolo[4,3-a]benzodiazepine-1-methanol, U 40125 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13ClN4O/c18-12-6-7-14-13(8-12)17(11-4-2-1-3-5-11)19-9-15-20-21-16(10-23)22(14)15/h1-8,23H,9-10H2 |
| LEDER | OCc1nnc2CN=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4n12 |
| IUPAC-namn | (8-chloro-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin-1-yl)methanol |
| Visa mer |