Läs mer
Alpha-(Hydroxyimino)-1H-indole-3-acetic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-(Hydroxyimino)-1H-indole-3-acetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 113975-75-0 |
| Molekylformel | C11H10N2O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Indole-3-acetic Acid Methyl Ester alpha-Oxime |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2O3/c1-16-11(14)10(13-15)8-6-12-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,12,15H,1H3/b13-10+ |
| LEDER | COC(=O)\C(=N\O)\c1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | methyl (2E)-2-hydroxyimino-2-(1H-indol-3-yl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.21 |
| Formel vikt | 218.0691 |