Läs mer
alpha-Hydroxymethyl Atropine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Hydroxymethyl Atropine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO4/c1-19-14-7-8-15(19)10-16(9-14)23-17(22)18(11-20,12-21)13-5-3-2-4-6-13/h2-6,14-16,20-21H,7-12H2,1H3/t14-,15+,16+ |
| Formel vikt | 319.1784 |