Läs mer
alpha-Hydroxymetoprolol-d7 (iso-propyl-d7) (mixture of stereoisomers), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Hydroxymetoprolol-D7 (N-isopropyl-D7) |
| CAS | 1276197-39-7 |
| Molekylformel | C15 D7 H18 N O4 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | 4-[2-Hydroxy-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]propoxy]-α-(methoxymethyl)benzenemethanol, 1-(Isopropylamino-d7)-3-[4-(1-hydroxy-2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol, α-Hydroxymetoprolol-d7, α-Hydroxymetoprolol-D7 (N-isopropyl-D7), (RS)-α-Hydroxymetoprolol-d7, α-Hydroxy Metoprolol-d7, 1-[4-(1-Hydroxy-2-methoxy-ethyl)phenoxy]-3-(isopropyl-d7-amino)propan-2-ol |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H25NO4/c1-11(2)16-8-13(17)9-20-14-6-4-12(5-7-14)15(18)10-19-3/h4-7,11,13,15-18 H,8-10H2,1-3H3/i1D3,2D3,11 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(NCC(O)COc1ccc(cc1)C(O)COC)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-3-[4-(1-hydroxy-2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.4064 |
| Formel vikt | 290.2223 g/mol |
| Visa mer |