missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha-Hydroxymidazolam, 1mg/ml in Methanol, Lipomed
Beskrivning
Alpha-Hydroxymidazolam, 1mg/ml in Methanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Hydroxymidazolam |
| CAS | 59468-90-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | alpha-Hydroxymidazolam |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H13 Cl F N3 O |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Synonym | 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepine-1-methanol, 1-Hydroxymidazolam, 1'-Hydroxymidazolam, Ro 21-6347, α-Hydroxymidazolam, alpha-Hydroxymidazolam |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | OCc1ncc2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12 |
| IUPAC-namn | [8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-1-yl]methanol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?