Läs mer
Alpha-Hydroxymidazolam, Lipomed
Produktkod. 30458578
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30458578 100 mg
1 options
Produktkod. 30458578 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMMID330FB100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Alpha-Hydroxymidazolam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Hydroxymidazolam
CAS 59468-90-5
Analyt- eller komponentnamn alpha-Hydroxymidazolam
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H13 Cl F N3 O
Synonym 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepine-1-methanol, 1-Hydroxymidazolam, 1'-Hydroxymidazolam, Ro 21-6347, α-Hydroxymidazolam, alpha-Hydroxymidazolam
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER OCc1ncc2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12
IUPAC-namn [8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-1-yl]methanol
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 341.77
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 341.0731 g/mol