Läs mer
alpha-Hyodeoxycholic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hyodeoxycholic acid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-7-22(27)28)17-5-6-18-16-13-21(26)20-12-15(25)8-10-24(20,3)19(16)9-11-23(17,18)2/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+,21+,23-,24-/m1/s1 |
| Formel vikt | 392.2927 |