Läs mer
alfa-Ionone, 90+%
Produktkod. 11428976
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428976 500 g 500g
11418976 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11428976 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17098.36
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 127-41-3 | C13H20O | 192,30 g/mol
alfa-jonon, används i många blomsteröverenskommelser. Ger en nyans av violetta blommor till kompositioner, men används även i dofter av ros, trä, bärnsten, balsamico och puder. Det används också i produktion av parfymer, smakämnen och vitamin A (retinol) för kosmetika och toalettartiklar. beta-isomeren visar en mindre blommig lukt än alfa. Den har god substans och används inom alla områden av parfymeri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
alfa-jonon, används i många blomsteröverenskommelser. Ger en nyans av violetta blommor till kompositioner, men används även i dofter av ros, trä, bärnsten, balsamico och puder. Det används också i produktion av parfymer, smakämnen och vitamin A (retinol) för kosmetika och toalettartiklar. beta-isomeren visar en mindre blommig lukt än alfa. Den har god substans och används inom alla områden av parfymeri.
Löslighet
Löslig i fasta etanololjor, propylenglykol. Något löslig i alkohol, eter, mineralolja.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Ljuskänslig. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-41-3
Molekylformel C13H20O
Molekylvikt (g/mol) 192.30
MDL-nummer MFCD00001565
InChI-nyckel UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWNA-N
Synonym alpha-ionone, iraldeine, e-alpha-ionone, irisone, alpha-ionon, trans-alpha-ionone, alpha-e-ionone, alpha-ionone natural, beta-lonone, ionone, alpha
PubChem CID 5282108
ChEBI CHEBI:32319
IUPAC-namn (E)-4-(2,6,6-trimetylcyklohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on
LEDER CC(=O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Ionone
Densitet 0.931
Kokpunkt 237 °C
Flampunkt 117 °C (243 °F)
Brytningsindex 1.498
Kvantitet 500 g
Beilstein 2046084
Merck Index 14,5056
Löslighetsinformation Lösligt i etanolfixerade oljor, propylenglykol. Lätt löslig i alkohol, eter och mineralolja.
Formel vikt 192.3
Procent renhet ≥90%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.