Läs mer
Alpha-Ionon (>90 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Ionone |
| CAS | 127-41-3 |
| Molekylformel | C13 H20 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (E)-alpha-Ionone, 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, (3E)-, 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, (E)- (8CI), (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (5E)-Ionone, (E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (E)-α-Ionone, (±)-trans-α-Ionone, (±)-α-Ionone, 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-one, trans-α-Ionone, α-Cyclocitrylideneacetone, α-Ionone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+ |
| LEDER | CC(=O)\C=C\C1C(=CCCC1(C)C)C |
| IUPAC-namn | (E)-4-(2,6,6-trimetylcyklohex-2-en-1-yl)men-3-en-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.3 |
| Formel vikt | 192.1514 |