missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Alpha-Isolupanin Perchlorate, TRC

Produktkod. 17973895
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17973895 5 mg -
17905055 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17973895 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8209005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 14691-01-1
Molekylformel C15H24N2O . xHClO 4
Molekylvikt (g/mol) 348.82
Synonym 11-Isolupanine Perchlorate, [7S-(7alpha,7aalpha,14alpha,14aalpha)]-Dodecahydro-7,14-Methano-2H,11H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocin-11-one Perchlorate;
IUPAC-namn (7S,7aR,14S,14aR)-11-oxotetradecahydro-2H-7,14-methanodipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocin-5-ium perchlorate
LEDER O=C1N2[C@@](CCC1)([H])[C@@]3([H])C[C@@]([C@]4([H])[NH+](CCCC4)C3)([H])C2.O=Cl(=O)([O-])=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (+)-alpha-Isolupanin Perchlorate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H24N2O.ClHO4/c18-15-6-3-5-14-11-8-12(10-17(14)15)13-4-1-2-7-16(13)9-11;2-1(3,4)5/h11-14H,1-10H2;(H,2,3,4,5)/t11-,12-,13+,14+;/m0./s1
Formel vikt 348.1452
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.