Läs mer
alpha-Isopropylbenzylamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Isopropylbenzylamine Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-8(2)10(11)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10H,11H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 185.0971 |